Puromycin-Aminonukleosid
Lieferant: Chemicon
CHMCAB3258EA 1080 CHF
CHMCAB3258
Puromycin-Aminonukleosid
Puromycin-Aminonukleosid
Formel: C₁₂H₁₈N₆O₃
MW: 294,31 g/mol
MDL Number: MFCD00063462
CAS-Nummer: 58-60-6
EINECS: 200-388-3