Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
EMR317005
EMR317010
EMR317025
EMR317100
EURLEMR317005EA
0
CHF
EURLEMR317005
EURLEMR317010
EURLEMR317025
EURLEMR317100
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |