2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0085.06EA 1440 CHF
PROOMM0085.06
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
CAS-Nummer: 27631-29-4