Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
A11374.14 A11374.22
A11374.14EA 69.4 CHF
A11374.14 A11374.22
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
CAS No.: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Formula Weight: 616.49 Odour: Odourless pH: 9.0 Beilstein Reference: 5374263
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616,49 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004017
CAS-Nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1