MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
7101.1 7101.2
ROTH7101.1EA 102.05 CHF
ROTH7101.1 ROTH7101.2
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
MW: 247,2445 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9