MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
7117.1 7117.2 7117.3
ROTH7117.1EA 65.65 CHF
ROTH7117.1 ROTH7117.2 ROTH7117.3
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₅NO₅S
MW: 225,27 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009629
CAS-Nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6