Auramin O
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTH0319.2EA 45.4 CHF
ROTH0319.2 ROTH0319.1
Auramin O
Auramin O
Formel: C₁₇H₂₂ClN₃
MW: 303,84 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012484
CAS-Nummer: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III