2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 118 CHF
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethansulfonsäure Natriumsalz (Mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
MDL Number: MFCD00007535
CAS-Nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol