CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)

Lieferant: Roth Carl

ROTH6861.1EA 41.5 CHF
ROTH6861.1
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₉H₁₈NNaO₄S
MW: 259,30 g/mol
MDL Number: MFCD00070063
CAS-Nummer: 102601-34-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR