N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14219.0001 8.14219.0005
8.14219.0001EA 41 CHF
8.14219.0001 8.14219.0005
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 241.33 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4018 (20 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)