N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
221540050 221540010 221540250
ACRO221540050EA 289 CHF
ACRO221540050 ACRO221540010 ACRO221540250
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 98%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241,33 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: 52 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %