Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat
Lieferant: Molekula
MOLE14577248-5GEA 0 CHF
MOLE14577248-5G
Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat
Creatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat
Formel: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
MW: 327,14 g/mol (255,07 anhy)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150192
CAS-Nummer: 71519-72-7
EINECS: 213-074-6