L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12505.0B A12505.30
A12505.0BEA 206 CHF
A12505.0B A12505.30
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid ≥99%
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 138-15-8 Molecular Formula: C5H9NO4.HCl Formula Weight: 183.59 Melting Point: 203° dec. Beilstein Reference: 3565569 Merck Reference: 14,4469 Optical Rotation: +23° (c=6 in water) MDL No.: MFCD00012619
Formel: C₅H₁₀ClNO₄
Melting Pt: 203 °C (Zers.)
Dichte: 1,525
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012619
CAS-Nummer: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Merck Index: 14,4469