o-Kresolphthalein-Komplexon Tetranatriumsalz, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
405750050 405750250
ACRO405750050EA 58.3 CHF
ACRO405750050 ACRO405750250
o-Kresolphthalein-Komplexon Tetranatriumsalz, rein
o-Kresolphthalein-Komplexon Tetranatriumsalz
Formel: C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066371
CAS-Nummer: 62698-54-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for use as reagent for Ca) Passes test
GC ≥97.5 %