(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
4013562.0005 4013562.0025
BACE4013562.0005EA 0 CHF
BACE4013562.0005 BACE4013562.0025
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063256
CAS-Nummer: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5