Erythromycin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE28466420-5GEA 0 CHF
MOLE28466420-5G
Erythromycin
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1