Erythromycin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
EHERC13203490EA 75.8 CHF
EHERC13203490
Erythromycin
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1