FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 5-isothiocyanatofluoresceinFluorescein 5(6)-isothiocyanateFluorescein Isothiocyanate, Isomer I
ROTH3745.1EA 175.5 CHF
ROTH3745.1
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389,381 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005063
CAS-Nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0