FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 5-isothiocyanatofluoresceinFluorescein 5(6)-isothiocyanateFluorescein Isothiocyanate, Isomer I
MOLE43825432-1GEA 0 CHF
MOLE43825432-1G
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389,381 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005063
CAS-Nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0