Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B6756-100GEA 93.5 CHF
B6756-100G
Brillantgrün (Malachitgrün G) ≥90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brilliant Green is a dye and an antiseptic agent.
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Melting Pt: 210 °C (Zers., Lit.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1