Brillantgrün (Malachitgrün G), Kristalle
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Achtung
720-0185EA 186 CHF
720-0185
Brillantgrün (Malachitgrün G), Kristalle
Brillantgrün (Malachitgrün G)
pH indicator
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1