Brillantgrün (Malachitgrün G)
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM31475505EA 0 CHF
MOLEM31475505
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Brillantgrün (Malachitgrün G)
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1