Brillantgrün (Malachitgrün G), zertifiziert
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0502-100GEA 332 CHF
0502-100G
Brillantgrün (Malachitgrün G), zertifiziert
Brillantgrün (Malachitgrün G)
A stain for differentation of E.coli from S.typhosa. Also used in bacteriological media. Colour index: 42040
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011880
CAS-Nummer: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorbance @ lambda Max ≥0.550
Dye Content ≥85.0%
Lambda max (.003 mg/ml 50% Ethanol) 628 – 632 nm