Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
198080-10G
198080-50G
198080-10GEA
273
CHF
198080-10G
198080-50G
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151094 CAS-Nummer: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |