Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM31140436EA 0 CHF
MOLEM31140436
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
MW: 653,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4