(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
263141000 263145000 263140250
ACRO263141000EA 113 CHF
ACRO263141000 ACRO263145000 ACRO263140250
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure 98+%
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 128…129 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.17 g/cm³
Flash-Pt: 139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022473
CAS-Nummer: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %