N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms:
N,N-Diethylethanolammonium chloride
MQ200
8.20394.0250
8.20394.1000
8.20394.0250EA
105
CHF
8.20394.0250
8.20394.1000
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchlorid zS, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-2-ethanolammoniumchlorid
Formel:
C₆H₁₄ClNO |
CAS-Nummer:
13989-32-7 EINECS: 237-787-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 133 - 136 °C |
Molar Mass | 153.65 g/mol |
Synonyms | N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride |
Hill Formula | C6H16ClNO |
Chemical Formula | (C2H5)2NCH2CH2OH * HCl |