Azur A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2918-25GEA
489
CHF
A2918-25G
Azur A, Sigma-Aldrich®
Azur A
Formel:
C₁₄H₁₄ClN₃S MW: 291,797 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012112 CAS-Nummer: 531-53-3 EINECS: 208-510-7 |