Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Gefahr
MSPPC0109.0025EA 0 CHF
MSPPC0109.0025
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
MW: 422,363 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8