(±)-Tetrahydrofurfurylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Tetrahydrofurfurylamine
B23068.22
B23068.36
B23068.22EA
50
CHF
B23068.22
B23068.36
(±)-Tetrahydrofurfurylamin 97%
(±)-Tetrahydrofurfurylamin
Purity: 97%
CAS No.: 4795-29-3
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 102729
UN No.: 2943
MDL No.: MFCD00005373
Formel:
C₅H₁₁NO Siedepunkt: 153…154 °C Dichte: 0.98 Flash-Pt: 45 °C (113 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005373 CAS-Nummer: 4795-29-3 EINECS: 225-351-9 UN: 2943 ADR: 3,III |