(±)-Tetrahydrofurfurylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Tetrahydrofurfurylamine
157820050 157821000 157825000
ACRO157820050EA 27.2 CHF
ACRO157820050 ACRO157821000 ACRO157825000
(±)-Tetrahydrofurfurylamin 97%
(±)-Tetrahydrofurfurylamin
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C (744 mmHg)
Dichte: 0.98 g/cm³
Flash-Pt: 45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005373
CAS-Nummer: 4795-29-3
EINECS: 225-351-9
UN: 2943
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %