Diphenylphosphinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
10011337-10 10011337-100 10011337-50 10011337-250
CAYM10011337-10EA 116 CHF
CAYM10011337-10 CAYM10011337-100 CAYM10011337-50 CAYM10011337-250
Diphenylphosphinsäure
Diphenylphosphinic acid
Formel: C₁₂H₁₁O₂P
MW: 218,19 g/mol
MDL Number: MFCD00002132
CAS-Nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5