Diphenylphosphinsäurechlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Diphenylphosphinyl chloride
A11721.06 A11721.14 A11721.22
A11721.06EA 64.7 CHF
A11721.06 A11721.14 A11721.22
Diphenylphosphinsäurechlorid ≥97%
Diphenylphosphinsäurechlorid
Purity: 97+% CAS No.: 1499-21-4 Molecular Formula: C12H10ClOP Formula Weight: 236.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6090 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 210-212°/8mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002077
Formel: C₁₂H₁₀ClOP
MW: 236,63 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C (8 mmHg)
Melting Pt: ∼ 20 °C
Dichte: 1.242
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002077
CAS-Nummer: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 3265
ADR: 8,II