TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyms: TCEP HCl
786-030EA 284 CHF
786-030
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II