TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyms: TCEP HCl
580560-1EA 261 CHF
580560-1
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid), Millipore®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II