TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3',3''-Phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, TCEP, Tris(2-carboxyethyl)phosphine, hydrochloride
K831-10GEA 898 CHF
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) ≥99% für die Biotechnologie
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass