Alizarinrot S (Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyms: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5533-25GEA 183 CHF
A5533-25G
Alizarinrot S (Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8