Alizarinrot S (Natriumsalz)
Lieferant: Merck
Synonyms: C.I. 58005
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06278.0100EA 661 CHF
1.06278.0100 1.06278.0025
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 342.26 g/mol