Alizarinrot S (Natriumsalz)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: C.I. 58005
9436-25GEA 153 CHF
9436-25G
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8