2-Chlor-N-methylacetamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32362.06 H32362.14
H32362.06EA 129 CHF
H32362.06 H32362.14
2-Chlor-N-methylacetamid ≥97%
2-Chlor-N-methylacetamid
Purity: 97% CAS No.: 96-30-0 Molecular Formula: C3H6ClNO Formula Weight: 107.54 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00018913
Formel: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Melting Pt: 45…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018913
CAS-Nummer: 96-30-0
EINECS: 202-497-1