Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Lieferant: Roth Carl
ROTH7162.1EA 127.3 CHF
ROTH7162.1
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
MW: 202,35 g/mol
MDL Number: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2