Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19562.06EA 309 CHF
L19562.06 L19562.03
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
MW: 202,35 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 28…30 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
ADR: 8,III