7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L12533.03 L12533.06
L12533.03EA 159 CHF
L12533.03 L12533.06
7-Phenyl-1-heptanol ≥97%
7-Phenyl-1-heptanol
Purity: 97% CAS No.: 3208-25-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)7OH Formula Weight: 192.30 Refractive Index: 1.5080 Boiling Point: 115-117°/0.5mm MDL No.: MFCD00037315
Formel: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 0.962
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037315
CAS-Nummer: 3208-25-1