β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Trihydrat, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0384-1GEA 202 CHF
0384-1G 0384-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Trihydrat, Reagenzqualität
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2) Trihydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3