Kresolrot Natriumsalz
Lieferant: Molekula
MOLEM56421347EA 0 CHF
MOLEM56421347
Kresolrot Natriumsalz
Kresolrot Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8