m-Kresolpurpur Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
A18025.06 A18025.14
A18025.06EA 102 CHF
A18025.06 A18025.14
m-Kresolpurpur Natriumsalz
m-Kresolpurpur Natriumsalz
CAS No.: 62625-31-4 Molecular Formula: C21H17NaO5S Formula Weight: 404.42 MDL No.: MFCD00010177
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010177
CAS-Nummer: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9