Kresolrot Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
42752.AEEA 47.7 CHF
42752.AE
Kresolrot Natriumsalz 0,04% (w/v) in wässriger Lösung
Kresolrot Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8