Kresolrot
Lieferant: Molekula
MOLEM79737710EA 0 CHF
MOLEM79737710
Kresolrot
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2