Kresolrot
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17243.14EA 86.8 CHF
A17243.14 A17243.22
Kresolrot
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Merck Index: 14,2578