Ölrot O, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CI 26125, Sudan Red 5B, Solvent Red 27
M-Clarity™ quality level = MQ200
O0625-100G O0625-25G
O0625-100GEA 144 CHF
O0625-100G O0625-25G
Ölrot O, Sigma-Aldrich®
Ölrot O
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003898
CAS-Nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf1c956930df08071efb524f4187901ba141b2b&vid=c1a14a8cef5a52471840b3fc4222a9fec2bf00d2&prid=web&clid=SAPDAM